Få mere at vide
(R)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11986761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11986761 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11986761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446050010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
CAS 116183-81-4
Smeltepunkt 340°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Molekylær formel C4H10N2·2HCl
Mængde 1 g
Specifik rotation -1.1
Synonym 3r---3-aminopyrrolidine dihydrochloride, r---3-aminopyrrolidine dihydrochloride, r-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, r-3-aminopyrrolidine 2hcl, r-+-3-aminopyrrolidine 2hcl, 3r-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, 3r-3-pyrrolidinamine dihydrochloride, r-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, 3-pyrrolidinamine, dihydrochloride, r, pubchem5730
InChI nøgle NJPNCMOUEXEGBL-RZFWHQLPSA-N
SMIL C1CNCC1N.Cl.Cl
IUPAC navn (3R)-pyrrolidin-3-amine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 159.06
PubChem CID 13500643
Formel vægt 159.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.