Få mere at vide
(R)-(-)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347616
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347616 250 mg 250mg
11337616 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11173.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116183-81-4
Molekylær formel C4H12Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 159.054
MDL nummer MFCD00070604
InChI nøgle NJPNCMOUEXEGBL-RZFWHQLPSA-N
Synonym 3r---3-aminopyrrolidine dihydrochloride, r---3-aminopyrrolidine dihydrochloride, r-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, r-3-aminopyrrolidine 2hcl, r-+-3-aminopyrrolidine 2hcl, 3r-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, 3r-3-pyrrolidinamine dihydrochloride, r-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, 3-pyrrolidinamine, dihydrochloride, r, pubchem5730
PubChem CID 13500643
IUPAC navn (3R)-pyrrolidin-3-amine;dihydrochloride
SMIL C1CNCC1N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
Smeltepunkt ∽283°C (decomposition)
Mængde 250 mg
Beilstein 5852700
Følsomhed Hygroscopic
Optisk rotation −1.2° (c=10 in Water)
Formel vægt 159.06
Procent renhed 98%