Få mere at vide
(R)-3-Aminomethyl-1-Boc-piperidin, 97%
Artikelnummer. 15469307
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15469307 250 mg 250mg
15449307 1 g 1g
15459307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52561.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 140645-23-4 | C11H22N2O2 | 214,309 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140645-23-4
Molekylær formel C11H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.309
MDL nummer MFCD03839876
InChI nøgle WPWXYQIMXTUMJB-SECBINFHSA-N
Synonym r-1-boc-3-aminomethyl piperidine, r-n-boc-3-aminomethylpiperidine, r-tert-butyl 3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-aminomethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-3-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-1-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3r-3-aminomethyl-n-tert-butoxycarbonylpiperidine
PubChem CID 1502023
IUPAC navn tert-butyl (3R)-3-(aminomethyl)piperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Mængde 250 mg
Formel vægt 214.31
Procent renhed 97%