Få mere at vide
(R)-3-Aminobutanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-Aminobutanoic Acid |
| CAS | 3775-73-3 |
| Molekylær formel | C4H9NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (3R)-3-Aminobutanoic Acid, (-)-3-Aminobutanoic Acid, (-)-3-Aminobutyric Acid, (3R)-3-Azaniumylbutanoate, (R)-(-)-3-Aminobutyric Acid, (R)-3-Aminobutanoic Acid, (R)-3-Aminobutanoic Acid, (R)-3-Aminobutyric Acid, (R)-beta-Aminobutanoic Acid, 3(R)-Methyl-beta-alanine, D-3-Aminobutanoic Acid, D-3-Aminobutyric Acid, D-beta-Aminobutyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-3(5)2-4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](N)CC(=O)O |
| IUPAC navn | (3R)-3-aminobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.11 |
| Formel vægt | 103.0633 |