missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-3-Aminobutan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-Aminobutan-1-ol |
| CAS | 61477-40-5 |
| Molekylær formel | C4H11NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (3R)-3-Amino-1-butanol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO/c1-4(5)2-3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](N)CCO |
| IUPAC navn | (3R)-3-aminobutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 89.14 |
| Formel vægt | 89.0841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?