Få mere at vide
(R)-3-Aminobutan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-Aminobutan-1-ol |
| CAS | 61477-40-5 |
| Molekylær formel | C4H11NO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3R)-3-Amino-1-butanol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO/c1-4(5)2-3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](N)CCO |
| IUPAC navn | (3R)-3-aminobutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 89.14 |
| Formel vægt | 89.0841 |