Få mere at vide
(R)-3-aminoazepan-2-one hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-Aminoazepan-2-one Hydrochloride |
| CAS | 26081-03-8 |
| Molekylær formel | C6H12N2O . HCl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-3-1-2-4-8-6(5)9;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.N[C@@H]1CCCCNC1=O |
| IUPAC navn | (3R)-3-aminoazepan-2-one; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.63 |
| Formel vægt | 164.0716 |