Få mere at vide
(R)-3-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid |
| CAS | 65414-78-0 |
| Molekylær formel | C5H9NO4 |
| MDL nummer | MFCD03424227 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(O)C[C@@H](N)C(OC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.13 |
| Procent renhed | 95% |