missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1204818-19-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H10 F3 N O2 . Cl H |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzenebutanoic acid, beta-amino-2,4,5-trifluoro-, hydrochloride (1:1), (betaR)-, (3R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid Hydrochloride, Sitagliptin Impurity 17 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10F3NO2.ClH/c11-7-4-9(13)8(12)2-5(7)1-6(14)3-10(15)16;/h2,4,6H,1,3,14H2,(H,15,16);1H/t6-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.N[C@@H](CC(=O)O)Cc1cc(F)c(F)cc1F |
| IUPAC navn | (3R)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.65 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?