Få mere at vide
(R)-3-amino-3-fenylpropionsyre, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 165.19 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Procent renhed | 95% |