Få mere at vide
(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride, 95%, 98% ee
Artikelnummer. 10582232 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10582232 5 g Glasflaske 5g
10551292 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10582232 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 362990050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 340188-50-3 | C11H15NO2·HCl | 229.7 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 340188-50-3
Molekylær formel C11H15NO2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 229.7
MDL nummer MFCD02259750
InChI nøgle ATSZQDTVNRNXKB-HNCPQSOCSA-N
Synonym r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, 3r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hcl, pubchem13851, r-beta-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, r-3-amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hyd, r-3-amino-3-phenylpropionic acid ethyl ester hcl, r-3-amino-3-phenyl-propionic acid ethyl ester hydro chloride
PubChem CID 2734508
IUPAC navn ethyl-(3R)-3-amino-3-phenylpropanoat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 119°C
Navn note 95%, (98% e.e.)
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 229.7
Procent renhed 95%,98% ee
Fysisk form Pulver