Få mere at vide
(R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30327524
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30327524 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30327524 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA615915100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
CAS 170564-98-4
Molekylær formel C9 H13 N O
Mængde 100 mg
Synonym Maraviroc Impurity 13
InChI formel InChI=1S/C9H13NO/c10-9(6-7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1
SMIL N[C@H](CCO)c1ccccc1
IUPAC navn (3R)-3-amino-3-phenylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 151.21
Formel vægt 151.0997