Få mere at vide
(R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol, 95%, 98% ee, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10272712 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10272712 500 mg Glass bottle 500mg
10180802 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10272712 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363125000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 170564-98-4
MDL nummer MFCD01311791
InChI nøgle SEQXIQNPMQTBGN-SECBINFHSA-N
Synonym r-1-phenyl-3-propanolamine, r-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, 3r-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, r-beta-phenylalaninol, r-3-amino-3-phenyl-1-propanol, r-3-phenyl-beta-alaninol, r-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, r--phenylalaninol, pubchem13853
PubChem CID 7016858
IUPAC navn (3R)-3-amino-3-phenylpropan-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CCO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Navn note 95%, (98% e.e.)
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve White to Yellow or Yellow
Enantiomert overskud 97.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H13NO
Mængde 500 mg
Molekylvægt (g/mol) 151.209
Formel vægt 151.21
Procent renhed ≥94%
Fysisk form Viscous Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.