Få mere at vide
(R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol, 95%, 98% ee, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10180802 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10180802 1 g Glasflaske 1g
10272712 500 mg Glass bottle 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10180802 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363120010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 170564-98-4
MDL nummer MFCD01311791
InChI nøgle SEQXIQNPMQTBGN-SECBINFHSA-N
Synonym r-1-phenyl-3-propanolamine, r-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, 3r-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, r-beta-phenylalaninol, r-3-amino-3-phenyl-1-propanol, r-3-phenyl-beta-alaninol, r-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, r--phenylalaninol, pubchem13853
PubChem CID 7016858
IUPAC navn (3R)-3-amino-3-phenylpropan-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CCO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Navn note 95%, (98% e.e.)
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve White to Yellow or Yellow
Enantiomert overskud 97.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H13NO
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 151.21
Formel vægt 151.21
Procent renhed 95%,98% ee
Fysisk form Viscous Liquid or Low Melting Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.