Få mere at vide
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin, 98%
Artikelnummer. 15453567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453567 5 g 5g
15443567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26937.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 188111-79-7 | C10H20N2O2 | 200,282 g/mol
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin anvendes som mellemprodukt ved fremstilling af forskellige stoffer, såsom lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin anvendes som mellemprodukt ved fremstilling af forskellige stoffer, såsom lægemidler.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 188111-79-7
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.282
MDL nummer MFCD03094717
InChI nøgle AKQXKEBCONUWCL-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-1-boc-3-aminopiperidine, r-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3r-3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-amino-piperidine, r-3-amino-1-boc-piperidine, s-n-boc-3-aminopiperidine, r-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopiperidine
PubChem CID 1501974
IUPAC navn tert-butyl (3R)-3-aminopiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidine
Brydningsindeks 1.473
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Optisk rotation −28° (Pænt)
Formel vægt 200.28
Procent renhed 98%