Få mere at vide
(R)-3-amino-1-benzylpiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459157
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459157 1 g 1g
15469157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52425.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 168466-84-0 | C12H18N2 | 190.29 g/mol
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 168466-84-0
Molekylær formel C12H18N2
Molekylvægt (g/mol) 190.29
MDL nummer MFCD03093374
InChI nøgle HARWNWOLWMTQCC-GFCCVEGCSA-N
Synonym r-3-amino-1-benzylpiperidine, r-1-benzylpiperidin-3-amine, r-3-amino-1-benzyl-piperidine, 3r-1-benzylpiperidin-3-amine, r-1-benzyl-3-aminopiperidine, 3-piperidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, s-3-amino-n-benzylpiperidine, pubchem11493, r-n-benzyl-3-aminopiperidine, r-1-benzyl-piperidin-3-ylamine
PubChem CID 854130
IUPAC navn (3R)-1-benzylpiperidin-3-amin
SMIL C1CC(CN(C1)CC2=CC=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 190.29
Procent renhed 97%