Få mere at vide
(R)-(-)-3-Amino-1-(benzyloxycarbonyl)pyrrolidine, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434456
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15434456
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H58688.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122536-73-6
Molekylær formel C12H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 220.272
MDL nummer MFCD05864624
InChI nøgle FPXJNSKAXZNWMQ-LLVKDONJSA-N
Synonym 3r-1-n-cbz-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-1-n-cbz-pyrrolidine, benzyl 3r-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, r-cbz-3-aminopyrrolidine, r-benzyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, r---1-cbz-3-aminopyrrolidine, r-1-cbz-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-1-cbz-pyrrolidine, r-1-n-cbz-3-aminopyrrolidine, r-1-benzyloxycarbonyl-3-aminopyrrolidine
PubChem CID 1519356
IUPAC navn benzyl (3R)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
SMIL C1CN(CC1N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-3-Amino-1-(benzyloxycarbonyl)pyrrolidine
Smeltepunkt 310°C to 316°C
Tæthed 1.155
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.54
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Optisk rotation −5° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 220.27
Procent renhed 96%