Få mere at vide
(R)-3-amino-1,2-propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10376364 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10376364 25 g Glasflaske 25g
10225074 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10376364 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397880250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66211-46-9 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66211-46-9
Molekylær formel C3H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 91.11
InChI nøgle KQIGMPWTAHJUMN-GSVOUGTGSA-N
Synonym r-3-amino-1,2-propanediol, r-3-aminopropane-1,2-diol, r-+-3-amino-1,2-propandiol, 2r-3-aminopropane-1,2-diol, r-+-3-amino-1,2-propanediol, r-+-amino-1,2-propanediol, 1-aminoglycerol, 1,2-propanediol, 3-amino-, 2r, pubchem5711, r-3-amino-1,2-propanol
PubChem CID 6994409
IUPAC navn (2R)-3-aminopropan-1,2-diol
SMIL C(C(CO)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-Amino-1, 2-propanediol
Smeltepunkt 54°C to 56°C
Kogepunkt 163°C (15.0 mmHg)
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2CH2CH(OH)CH2OH
Mængde 25 g
Formel vægt 91.11
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-3-Amino-1,2-propanediol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.