missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-3-Acetoxy-2-phenylpropanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-Acetoxy-2-phenylpropanoic Acid |
| CAS | 131682-38-7 |
| Molekylær formel | C11H12O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-8(12)15-7-10(11(13)14)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H](C(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | (2R)-3-acetyloxy-2-phenylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.21 |
| Formel vægt | 208.0736 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?