Få mere at vide
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxybutyric Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxybutyric Acid Sodium Salt |
| CAS | 1346617-22-8 |
| Molekylær formel | C10H10ClNaO3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (R)-4-Chloro-β-(hydroxymethyl)-benzenepropanoic Acid Sodium Salt, (R)-β-(p-Chlorophenyl)-γ-hydroxybutyric Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO3.Na/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14;/h1-4,8,12H,5-6H2,(H,13,14);/q;+1/p-1/t8-;/m0./s1 |
| SMIL | ClC1=CC=C([C@@H](CC(O[Na])=O)CO)C=C1 |
| IUPAC navn | sodium;(3R)-3-(4-chlorophenyl)-4-hydroxybutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.63 |