Få mere at vide
(R)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-epoxypropane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-epoxypropane |
| CAS | 133397-54-3 |
| Molekylær formel | C12H16O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (-)-4-(2-Methoxyethyl)phenyl Glycidyl Ether, (R)-[[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]methyl]oxirane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-13-7-6-10-2-4-11(5-3-10)14-8-12-9-15-12/h2-5,12H,6-9H2,1H3/t12-/m0/s1 |
| SMIL | COCCc1ccc(OC[C@H]2CO2)cc1 |
| IUPAC navn | (2R)-2-[[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]methyl]oxirane |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vægt | 208.1099 |