Få mere at vide
(R)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol |
| CAS | 65355-08-0 |
| Molekylær formel | C20H20Br2O2 |
| MDL nummer | MFCD03093977 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | OC1=C(Br)C=C2CCCCC2=C1C3=C4CCCCC4=CC(Br)=C3O |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.18 |
| Procent renhed | 97% |