Få mere at vide
(R)-3-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-1-(3-phenoxypropyl)quinuclidin-1-ium bromide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30965532
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30965532 250 mg -
30962874 25 mg 25mg
30959730 100 mg 100mg
30957628 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30965532 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD112529250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-1-(3-phenoxypropyl)quinuclidin-1-ium bromide
CAS 320345-99-1
Molekylær formel C26H30BrNO4S2
MDL nummer MFCD09954105
Mængde 250 mg
SMIL O=C(O[C@H]1C[N+]2(CCCOC3=CC=CC=C3)CCC1CC2)C(C4=CC=CS4)(O)C5=CC=CS5.[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 564.55
Procent renhed 98%