Få mere at vide
(R)- 3-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-1H-Indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)- 3-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-1H-Indole |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2/c1-16-8-4-5-12(16)9-11-10-15-14-7-3-2-6-13(11)14/h2-3,6-7,10,12,15H,4-5,8-9H2,1H3/t12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 214.147 |