Få mere at vide
IKA™ R 2722 H-Stativ
Artikelnummer. 10314681 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
1,01 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10314681 1,01 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10314681 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0001412000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7085.00 DKK
    6350.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 734.16 DKK
    10% Slukket
På lager
Særligt stabilt stativ med H-formet bund, der forhindrer stativet i at vippe bagud.
Giver optimal stabilitet, der kræves til større, tungere instrumenter og tilbehør, for eksempel med rheologiske målinger ved brug af overhead-omrørere. Stativet har en justeringsskrue, som kan bruges til at kompensere for en ujævn laboratoriebordflade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (metrisk) 1,01 mm
Længde (metrisk) base 420 mm
Bredde (engelsk) Base 18 tommer
Bredde (metrisk) base 460 mm
Diameter (metrisk) stang 34 mm
Holder 10 kg
Produkttype H-stativ