Få mere at vide
(R)-2-(Trifluoromethyl)piperidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11956481 1 g 1g
11966481 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446690010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1212734-83-2
Molekylær formel C6H10F3N
Molekylvægt (g/mol) 153.15
InChI nøgle NAXDEFXCCITWEU-RXMQYKEDSA-N
Synonym r-2-trifluoromethyl piperidine, 2r-2-trifluoromethyl piperidine, r-2-trifluoromethylpiperidine
PubChem CID 42580053
IUPAC navn (2R)-2-(trifluormethyl)piperidin
SMIL C1CCNC(C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Kogepunkt 80,0 °C (200,0 Torr)
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 1 g
Formel vægt 153.15
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.