Få mere at vide
(R)-2-Thioxothiazolidine-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO2S2/c6-3(7)2-1-9-4(8)5-2/h2H,1H2,(H,5,8)(H,6,7)/t2-/m0/s1 |
| Formel vægt | 162.9762 |
| Procent renhed | >95% |