missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic Acid Hydrate, TRC

Artikelnummer. 30344380
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344380 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344380 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8103805G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic Acid Hydrate
CAS 200937-17-3
Molekylær formel C11H21NO4 . H2O
Mængde 5 g
Synonym D-Leucine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, hydrate (1:1) (ACI), D-Leucine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, monohydrate (9CI), (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic acid hydrate, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-leucine hydrate, (2R)-4-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid monohydrate, D-Boc leucine hydrate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate, N-Boc-D-leucine hydrate, tert-Butoxycarbonyl-D-leucine hydrate
SMIL O.CC(C)C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
Formel vægt 249.1576
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.