Få mere at vide
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, 98+%
Artikelnummer. 11410548
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410548 5 g 5g
11420548 25 g 25g
11430548 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24678.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4042-36-8 | C5H7NO3 | 129.115 g/mol
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-carboxylsyre tjener som en byggesten i syntesen af diphtamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-carboxylsyre tjener som en byggesten i syntesen af diphtamid.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidations-/reduktionsmidler, stærke syrer, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4042-36-8
Molekylær formel C5H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 129.115
MDL nummer MFCD00066212
InChI nøgle ODHCTXKNWHHXJC-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-pyroglutamic acid, 5-oxo-d-proline, r-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, d-pyr-oh, 2r-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, d-proline, 5-oxo, r-+-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, d-5-pyrrolidone-2-carboxylic acid, r-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, d-5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid
PubChem CID 439685
ChEBI CHEBI:16924
IUPAC navn (2R)-5-oxopyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL C1CC(=O)NC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 158°C to 160°C
Mængde 5 g
Beilstein 82133
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +10.5° (c=5 in Water)
Formel vægt 129.12
Procent renhed ≥98%