Få mere at vide
(R)-(-)-2-Phenylpropionsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10430141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10430141 250 mg Glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10430141 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 264662500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7782-26-5 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Phenylpropionic acid
Navn note 99%
CAS 7782-26-5
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29 °C til 32 °C
Farve Beige til Brun
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 115 °C (1,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H10O2
Lineær formel CH3CH(C6H5)CO2H
Brydningsindeks 1.5232
MDL nummer MFCD00063140
Mængde 250 mg
Beilstein 09, 2417
Specifik vægtfylde 1.1
Specifik rotationstilstand −75° (20 °C c=3, CHCl3)
Specifik rotation -75
Synonym r---2-phenylpropionic acid, r-2-phenylpropanoic acid, 2r-2-phenylpropanoic acid, r-hydratropic acid, --hydratropic acid, r---hydratropic acid, r---2-phenylpropionicacid, r-2-phenylpropionic acid, r-2-phenyl-propionic acid, r-2-phenyl-proprionic acid
InChI nøgle YPGCWEMNNLXISK-SSDOTTSWSA-N
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-phenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 150.18
PubChem CID 446626
ChEBI CHEBI:43035
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-2-Phenylpropionic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.