Få mere at vide
(R)-(-)-2-Phenylpropionsyre, 97%
Artikelnummer. 11488277
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488277 0.25 g 0.25g
11468277 1 g 1g
11478277 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17639.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 7782-26-5 | C9H10O2 | 150,177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-26-5
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00063140
InChI nøgle YPGCWEMNNLXISK-SSDOTTSWSA-N
Synonym r---2-phenylpropionic acid, r-2-phenylpropanoic acid, 2r-2-phenylpropanoic acid, r-hydratropic acid, --hydratropic acid, r---hydratropic acid, r---2-phenylpropionicacid, r-2-phenylpropionic acid, r-2-phenyl-propionic acid, r-2-phenyl-proprionic acid
PubChem CID 446626
ChEBI CHEBI:43035
IUPAC navn (2R)-2-phenylpropansyre
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Phenylpropionic acid
Smeltepunkt 32 °C til 34 °C
Tæthed 1.1
Kogepunkt 264 °C til 266 °C
Flammepunkt 148 °C (298 °F)
Brydningsindeks 1.523
Mængde 0.25 g
Beilstein 2207688
Optisk rotation −73° (c=1,6 i kloroform)
Formel vægt 150.18
Procent renhed 97%