Få mere at vide
(R)-(-)-2-Phenylglycinol, 98%
Artikelnummer. 11419336
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11419336
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19030.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56613-80-0 | C8H12NO | 138.19 g/mol
Aminoalkohol bruges til at fremstille en chiral imin eller oxazolidin ud fra ethyltrifluorpyruvat. Disse mellemprodukter blev derefter anvendt i en syntese af begge enantiomerer afα -trifluormethylprolin. Chiralβ -aminoalkohol bruges som en syntetisk byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Aminoalkohol bruges til at fremstille en chiral imin eller oxazolidin fra ethyltrifluorpyruvat. Disse mellemprodukter blev derefter anvendt i en syntese af begge enantiomerer afα -trifluormethylprolin. Chiralβ -aminoalkohol bruges som en syntetisk byggesten.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56613-80-0
Molekylær formel C8H12NO
Molekylvægt (g/mol) 138.19
MDL nummer MFCD00008062
InChI nøgle IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-O
Synonym r---2-phenylglycinol, d-phenylglycinol, r-2-phenylglycinol, r-2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethan-1-ol, d-plenylglycinol, r---2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethanol, d-2-phenylglycinol, r-phenylglycinol
PubChem CID 2724025
IUPAC navn (2R)-2-amino-2-phenylethanol
SMIL [NH3+][C@H](CO)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Phenylglycinol
Smeltepunkt 76°C to 78°C
Mængde 5 g
Beilstein 2935848
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation −30° (c=0.75 in 1N HCl)
Formel vægt 137.18
Procent renhed 98%