Få mere at vide
(R)-(-)-2-Phenylglycinol, 98%
Artikelnummer. 11409336
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409336 1 g 1g
11419336 5 g 5g
11429336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19030.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 56613-80-0 | C8H12NO | 138,19 g/mol
Aminoalkohol bruges til at fremstille en chiral imin eller oxazolidin ud fra ethyltrifluorpyruvat. Disse mellemprodukter blev derefter anvendt i en syntese af begge enantiomerer afα -trifluormethylprolin. Chiralβ -aminoalkohol bruges som en syntetisk byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Aminoalkohol bruges til at fremstille en chiral imin eller oxazolidin fra ethyltrifluorpyruvat. Disse mellemprodukter blev derefter anvendt i en syntese af begge enantiomerer afα -trifluormethylprolin. Chiralβ -aminoalkohol bruges som en syntetisk byggesten.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56613-80-0
Molekylær formel C8H12NO
Molekylvægt (g/mol) 138.19
MDL nummer MFCD00008062
InChI nøgle IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-O
Synonym r---2-phenylglycinol, d-phenylglycinol, r-2-phenylglycinol, r-2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethan-1-ol, d-plenylglycinol, r---2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethanol, d-2-phenylglycinol, r-phenylglycinol
PubChem CID 2724025
IUPAC navn (2R)-2-amino-2-phenylethanol
SMIL [NH3+][C@H](CO)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Phenylglycinol
Smeltepunkt 76°C to 78°C
Mængde 1 g
Beilstein 2935848
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation −30° (c=0.75 in 1N HCl)
Formel vægt 137.18
Procent renhed 98%