Få mere at vide
(R)-(-)-2-Phenylglycinol, 98%
Artikelnummer. 10195293 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10195293 25 g Glasflaske 25g
10193910 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10195293 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183820250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 56613-80-0 | C8H12NO | 138,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56613-80-0
Molekylær formel C8H12NO
Molekylvægt (g/mol) 138.19
MDL nummer MFCD00008062
InChI nøgle IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-O
Synonym r---2-phenylglycinol, d-phenylglycinol, r-2-phenylglycinol, r-2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethan-1-ol, d-plenylglycinol, r---2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethanol, d-2-phenylglycinol, r-phenylglycinol
PubChem CID 2724025
IUPAC navn (2R)-2-amino-2-phenylethanol
SMIL [NH3+][C@H](CO)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Phenylglycinol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 75 °C til 79 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(NH2)CH2OH
Mængde 25 g
Fieser 17,279
Specifik rotationstilstand −30,50° (20 °C c=1,1N HCl)
Specifik rotation -30.5
Formel vægt 137.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-2-Phenylglycinol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.