Få mere at vide
(R)-(-)-2-Octanol, 99%
Artikelnummer. 11342457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342457 1 g 1g
11352457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11502.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5978-70-1 | C8H18O | 130.231 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5978-70-1
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.231
MDL nummer MFCD00064284
InChI nøgle SJWFXCIHNDVPSH-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-octan-2-ol, r---2-octanol, r-2-octanol, l-octan-2-ol, 2r-octan-2-ol, 2r-2-octanol, unii-2shb67xf6h, d-2-octanol, r---hexylmethylcarbinol, l--2-octanol
PubChem CID 80080
ChEBI CHEBI:37871
IUPAC navn (2R)-octan-2-ol
SMIL CCCCCCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Octanol
Tæthed 0.819
Kogepunkt 179°C to 180°C
Flammepunkt 76°C (169°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.426
Mængde 1 g
Beilstein 1719324
Merck Index 14,6752
Optisk rotation −10° (c=1 in Ethanol)
Formel vægt 130.23
Procent renhed 99%