Få mere at vide
(R)-(-)-2-Nonyl isothiocyanate, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15439119
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439119 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15439119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19982.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Nonyl isothiocyanate
CAS 737000-85-0
Tæthed 0.903
Molekylær formel C10H19NS
Brydningsindeks 1.483
MDL nummer MFCD04039334
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym r---2-nonyl isothiocyanate, 2r-2-isothiocyanatononane
InChI nøgle MQPOQQFZEYBCRM-SNVBAGLBSA-N
SMIL CCCCCCCC(C)N=C=S
IUPAC navn (2R)-2-isothiocyanatononane
Molekylvægt (g/mol) 185.329
PubChem CID 53485811
Formel vægt 185.33
Procent renhed 96%