Få mere at vide
(R)-(-)-2-Nonyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419149
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15419149 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15419149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20236.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Nonyl isocyanate
CAS 745783-79-3
Molekylær formel C10H19NO
Brydningsindeks 1.432
MDL nummer MFCD05664081
Mængde 1 g
FN nummer UN2206
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym r---2-nonyl isocyanate, 2r-2-isocyanatononane
InChI nøgle BHXMYHDVDLZHAG-SNVBAGLBSA-N
SMIL CCCCCCCC(C)N=C=O
IUPAC navn (2R)-2-isocyanatononane
Molekylvægt (g/mol) 169.268
PubChem CID 92178445
Formel vægt 169.27
Procent renhed 97%