Få mere at vide
(R)-(-)-2-methylpyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464278
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464278 250 mg 250mg
15454278 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57885.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 41720-98-3 | C5H11N | 85.15 g/mol
Det bruges som en byggesten, der bruges i en multikilogramsyntese af en chiral naphthalenoid histaminreceptorantagonist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som en byggesten, der bruges i en
multikilogramsyntese af en chiral naphthalenoid histaminreceptorantagonist.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar beholderen på et køligt, nedkølet, godt ventileret område. Fugt følsom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41720-98-3
Molekylær formel C5H11N
Molekylvægt (g/mol) 85.15
MDL nummer MFCD07783026
InChI nøgle RGHPCLZJAFCTIK-RXMQYKEDSA-N
Synonym r-2-methylpyrrolidine, r-2-methyl-pyrrolidine, 2r-2-methylpyrrolidine, r---2-methylpyrrolidine, r-2-methyl pyrrolidine, 2-r-methylpyrrolidine, 2r---2-methyltetrahydropyrrole, 2r---2-methylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methyl-, 2r, 2-methyl-pyrrolidine
PubChem CID 641544
ChEBI CHEBI:78858
IUPAC navn (2R)-2-methylpyrrolidin
SMIL CC1CCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
Tæthed 0.84
Flammepunkt 7°C (45°F)
Brydningsindeks 1.43
Mængde 250 mg
FN nummer UN2733
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation −19° (c=5 in Methanol)
Formel vægt 85.15
Procent renhed 95%