Få mere at vide
(R)-(-)-2-Methylglycidyl 4-Nitrobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-2-Methylglycidyl 4-Nitrobenzoate |
| CAS | 106268-96-6 |
| Molekylær formel | C11H11NO5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (R)-2-Methyloxiranemethanol 4-Nitrobenzoate, (2R)-2-Methyloxiranemethanol 4-Nitrobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO5/c1-11(7-17-11)6-16-10(13)8-2-4-9(5-3-8)12(14)15/h2-5H,6-7H2,1H3/t11-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]1(COC(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])CO1 |
| IUPAC navn | [(2R)-2-methyloxiran-2-yl]methyl 4-nitrobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.21 |
| Formel vægt | 237.0637 |