missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-2-Methylbutyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-Methylbutyric Acid |
| CAS | 32231-50-8 |
| Molekylær formel | C5H10O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2R)-2-Methylbutanoic Acid, (-)-2-Methylbutanoic Acid, (R)-(-)-2-Methylbutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/t4-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@@H](C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-methylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.13 |
| Formel vægt | 102.0681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?