Få mere at vide
(R)-2-Methylbutyric Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-Methylbutyric Acid-d3 |
| CAS | 1346617-08-0 |
| Molekylær formel | C5H7D3O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (2R)-2-(Methyl-d3)butanoic Acid, (-)-2-(Methyl-d3)butanoic Acid, (R)-(-)-2-(Methyl-d3)butanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| SMIL | CC[C@@H](C([2H])([2H])[2H])C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.15 |
| Formel vægt | 105.0869 |