missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-2-Methylbutyric Acid-d3, TRC

Artikelnummer. 30467753
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30467753 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30467753 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2943672.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-2-Methylbutyric Acid-d3
CAS 1346617-08-0
Molekylær formel C5H7D3O2
Mængde 2.5 mg
Synonym (2R)-2-(Methyl-d3)butanoic Acid, (-)-2-(Methyl-d3)butanoic Acid, (R)-(-)-2-(Methyl-d3)butanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
SMIL CC[C@@H](C([2H])([2H])[2H])C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 105.15
Formel vægt 105.0869
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.