Få mere at vide
(R)-2-Methylbutyric Acid Chloride-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-Methylbutyric Acid Chloride-d3 |
| CAS | 1795785-64-6 |
| Molekylær formel | C17 H18 N4 O . H Cl |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N4O.ClH/c1-11-13(19-10-18-11)9-21-8-7-15-16(17(21)22)12-5-3-4-6-14(12)20(15)2;/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3,(H,18,19);1H |
| SMIL | Cl.Cc1nc[nH]c1CN2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C |
| IUPAC navn | 5-methyl-2-[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-3,4-dihydropyrido[4,3-b]indol-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.812 |
| Formel vægt | 330.125 |