Få mere at vide
(R)-(+)-2-methyl-2-propansulfinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382849
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382849 1 g 1g
11392849 5 g 5g
11302859 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27724.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 196929-78-9 | C4H11NOS | 121.20 g/mol
(R)-(+)-2-methyl-2-propansulfinamid er en chiral ligand, som anvendes i farmaceutiske præparater. Yderligere anvendes det til fremstilling af beta-chlorsulfinamider i syntesen af chirale azridiner. Det er involveret i fremstillingen af organokatalysator til enantioselektiv reduktion af iminer. Det tjener som et reagens til syntetisering af chirale aminer. Ud over dette omdannes det til P,N-sulfinylimin-ligander gennem kondensation med aldehyder og ketoner, som gennemgår iridium-katalyseret asymmetrisk hydrogenering af olefiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-2-methyl-2-propansulfinamid er en chiral ligand, som anvendes i farmaceutiske præparater. Yderligere anvendes det til fremstilling af beta-chlorsulfinamider i syntesen af chirale azridiner. Det er involveret i fremstillingen af organokatalysator til enantioselektiv reduktion af iminer. Det tjener som et reagens til syntetisering af chirale aminer. Ud over dette omdannes det til P,N-sulfinylimin-ligander gennem kondensation med aldehyder og ketoner, som gennemgår iridium-katalyseret asymmetrisk hydrogenering af olefiner.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, methanol, tetrahydrofuran, dichlormethan, dimethylsulfoxid og de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 196929-78-9
Molekylær formel C4H11NOS
Molekylvægt (g/mol) 121.20
MDL nummer MFCD05861479
InChI nøgle CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-+-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-2-methylpropane-2-sulfinamide, r-+-t-butylsulfinamide, r-+-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butylsulfinamide, r-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butyl sulphinamide, r-tert-butylsulfinamide, r-+-tert-butyl sulfinamide
PubChem CID 10964479
IUPAC navn 2-methylpropan-2-sulfinamid
SMIL CC(C)(C)S(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
Smeltepunkt ∼100°C to 105°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,methanol,tetrahydrofuran,dichloromethane,dimethyl sulfoxide and most organic solvents.
Formel vægt 121.2
Procent renhed 98%