missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-2-Methyl-1-tosylaziridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-Methyl-1-tosylaziridine |
| CAS | 177971-32-3 |
| Molekylær formel | C10H13NO2S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (R)-2-Methyl-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-aziridine, (R)-2-Methyl-1-tosylaziridine, (2R)-2-Methyl-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]aziridine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2S/c1-8-3-5-10(6-4-8)14(12,13)11-7-9(11)2/h3-6,9H,7H2,1-2H3/t9-,11?/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CN1S(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC navn | (2R)-2-methyl-1-(4-methylphenyl)sulfonylaziridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.28 |
| Formel vægt | 211.0667 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?