Få mere at vide
(R)-2-Methyl-1-phenylpropan-1-amin hydrochlorid, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 51600-25-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (R)-2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10H15N.ClH |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (αR)-α-(1-Methylethyl)benzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, α-(1-methylethyl)-, hydrochloride, (R)-, Benzenemethanamine, α-(1-methylethyl)-, hydrochloride, (αR)- (9CI), (R)-2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-8(2)10(11)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10H,11H2,1-2H3;1H/t10-;/m1./s1 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Cl.CC(C)[C@@H](N)c1ccccc1 |
| Vis mere |