Få mere at vide
(R)-2-Methyl-1-phenylpropan-1-amin hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30457608
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457608 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457608 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1366.24
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 51600-25-0
Analyt- eller komponentnavne (R)-2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10H15N.ClH
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (αR)-α-(1-Methylethyl)benzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, α-(1-methylethyl)-, hydrochloride, (R)-, Benzenemethanamine, α-(1-methylethyl)-, hydrochloride, (αR)- (9CI), (R)-2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-8(2)10(11)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10H,11H2,1-2H3;1H/t10-;/m1./s1
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CC(C)[C@@H](N)c1ccccc1
IUPAC navn (1R)-2-methyl-1-phenyl-propan-1-amin; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 185.69
Mængde 10 mg
Formel vægt 185,0971 g/mol