Få mere at vide
(R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-4,8-diol Hydrochloridmonohydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17940946
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17940946 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17940946 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0081.170025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-4,8-diol Hydrochloridmonohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,8-diol Hydrochloride Monohydrate
CAS 1007885-60-0
Analyt- eller komponentnavne (R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,8-diol Hydrochloride Monohydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H13 N O2 . Cl H . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4,8-Isoquinolinediol, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), (4R)-, (R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,8-diol hydrochloride monohydrate, Phenylephrine Related Compound F as Hydrochloride Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2.ClH.H2O/c1-11-5-8-7(10(13)6-11)3-2-4-9(8)12;;/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3;1H;1H2/t10-;;/m0../s1
SMIL O.Cl.CN1C[C@H](O)c2cccc(O)c2C1
IUPAC navn (4R)-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-4,8-diol; hydrerer; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 233.69
Mængde 25 mg
Formel vægt 233,082 g/mol