Få mere at vide
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin, 98+%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine |
| Tæthed | 0.933 |
| Kogepunkt | 61 °C til 62 °C (40 mmHg) |
| Flammepunkt | 45 °C (113 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4457 |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 4229755 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Optisk rotation | −2,2° (c=2 i benzen) |
| Show More |