Få mere at vide
(R)-2-isopropylravsyre-1-methylester, 95%, (98% ee), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10792095 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10792095 5 g Glasflaske 5g
10350652 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792095 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363060050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 220498-08-8
Molekylær formel C8H14O4
Molekylvægt (g/mol) 174.19
MDL nummer MFCD01091030
InChI nøgle VHOGSWBAPDPWTG-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, r-2-isopropyl-succinic acid-1-methyl ester, r-2-isopropylsuccinic acid-1-methyl ester, 3r-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, 2r-2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, r---2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, butanedioic acid,2-1-methylethyl-, 1-methyl ester, 2r
PubChem CID 5702634
IUPAC navn (3R)-3-methoxycarbonyl-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C(CC(=O)O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester
Navn note 98% ee
Farve Gul
Enantiomert overskud 97.5% min. (GC)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 174.19
Procent renhed 95%,(98% ee)
Fysisk form Viskøs væske