Få mere at vide
(R)-2-isopropylravsyre-1-methylester, 95%, (98% ee), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10350652 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10350652 500 mg Glasflaske 500mg
10792095 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10350652 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363065000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 220498-08-8
Molekylær formel C8H14O4
Molekylvægt (g/mol) 174.19
MDL nummer MFCD01091030
InChI nøgle VHOGSWBAPDPWTG-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, r-2-isopropyl-succinic acid-1-methyl ester, r-2-isopropylsuccinic acid-1-methyl ester, 3r-3-methoxycarbonyl-4-methylpentanoic acid, 2r-2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, r---2-isopropylsuccinic acid 1-methyl ester, butanedioic acid,2-1-methylethyl-, 1-methyl ester, 2r
PubChem CID 5702634
IUPAC navn (3R)-3-methoxycarbonyl-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C(CC(=O)O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale (R)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester
Navn note 98% ee
Farve Gul
Enantiomert overskud 97.5% min. (GC)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Formel vægt 174.19
Procent renhed 95%,(98% ee)
Fysisk form Viskøs væske
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.