Få mere at vide
(R)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine (>85% Purity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine |
| CAS | 109838-85-9 |
| Molekylær formel | C9 H16 N2 O2 |
| Mængde | 1 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O2/c1-6(2)8-9(13-4)10-5-7(11-8)12-3/h6,8H,5H2,1-4H3/t8-/m1/s1 |
| SMIL | COC1=N[C@H](C(C)C)C(=NC1)OC |
| IUPAC navn | (2R)-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.24 |
| Formel vægt | 184.1212 |